CAS RN 1430089-64-7
CAS RN 1430089-64-7
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
VEGFR-2-IN-5, MedChemExpress
MedChemExpress VEGFR-2-IN-5 is a VEGFR2 inhibitor extracted from patent WO2013055780A1, Page 69.