accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1485-00-3

ONOOO(Z)

CAS RN 1485-00-3

IUPAC Namn: 5-[(1Z)-2-nitroethenyl]-2H-1,3-benzodioxole
Synonymer: 5-[(1Z)-2-nitroethenyl]-2H-1,3-benzodioxole
Molekylvikt (g/mol): 193.16
Molekylär sammansättning: C9H7NO4
InChi Key: KFLWBZPSJQPRDD-ARJAWSKDSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)\C=C/C1=CC=C2OCOC2=C1
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat