accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 163619-04-3

N(R)OHNOHOOOOH3CCH3CH3

CAS RN 163619-04-3

IUPAC Namn: 3-{1-[(tert-butoxy)carbonyl]-1H-indol-3-yl}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)propanoic acid
Synonymer: 3-[1-(tert-butoxycarbonyl)indol-3-yl]-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid
Molekylvikt (g/mol): 526.59
Molekylär sammansättning: C31H30N2O6
InChi Key: ADOHASQZJSJZBT-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)N1C=C(CC(NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C3=CC=CC=C23)C(O)=O)C2=CC=CC=C12
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat