accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17450-56-5

CH3OOO(E)

CAS RN 17450-56-5

IUPAC Namn: ethyl (2E)-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate
Synonymer: ethyl (2E)-4-oxo-4-phenylbut-2-enoate
Molekylvikt (g/mol): 204.23
Molekylär sammansättning: C12H12O3
InChi Key: ACXLBHHUHSJENU-CMDGGOBGSA-N
SMILES: CCOC(=O)\C=C\C(=O)C1=CC=CC=C1
Kokpunkt 
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat