accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 22282-70-8

FIN

CAS RN 22282-70-8

IUPAC Namn: 2-fluoro-4-iodopyridine
Synonymer: 2-fluoro-4-iodopyridine
Molekylvikt (g/mol): 222.99
Molekylär sammansättning: C5H3FIN
InChi Key: ADPRIAVYIGHFSO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(I)=CC=N1
Procent renhet 
  • (2)
  • (2)
Kvantitet 
  • (2)
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)