CAS RN 223488-57-1
CAS RN 223488-57-1
IUPAC Namn:
—
Synonymer:
—
Molekylvikt (g/mol):
—
Molekylär sammansättning:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
av
1
Resultat
1
MedChemExpress Evatanepag
MedChemExpress Evatanepag (CP-533536) is an EP2 receptor selective prostaglandin E2 (PGE2) agonist that induces local bone formation with EC50 of 0.3 nM.