accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 315-30-0

ONNHNHN

CAS RN 315-30-0

IUPAC Namn: 1H,2H,4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
Synonymer: ALLO allopurinol tad brand lopurin zygout basf brand of allopurinol wellcome brand of allopurinol tad brand of allopurinol aps brand of allopurinol hexal brand of allopurinol allopurinol dorsch brand
Molekylvikt (g/mol): 136.11
Molekylär sammansättning: C5H4N4O
InChi Key: OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1N=CN=C2NNC=C12
Kvantitet 
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
Procent renhet 
  • (5)
  • (2)
Fysisk form 
  • (4)
  • (2)
Certifikat och efterlevnad 
  • (1)
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (1)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)