accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4759-48-2

H3CCH3CH3HOOH3CCH3(E)(E)(E)(Z)

CAS RN 4759-48-2

IUPAC Namn: (2Z,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
Synonymer: isotretinoin isotretinoin preparation 15-apo-β-caroten-15-oic acid all-trans-vitamin a acid tretinoina [inn-spanish] retinova acid, trans-retinoic α-acido (argentina) vitamin a acid, trans- tretin M
Molekylvikt (g/mol): 300.44
Molekylär sammansättning: C20H28O2
InChi Key: SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
SMILES: C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C\C(O)=O
Molekylvikt (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Fysisk form 
  • (1)
  • (4)
Kvantitet 
  • (1)
  • (1)
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)