accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 490-78-8

H3COOHHO

CAS RN 490-78-8

IUPAC Namn: 1-(2,5-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
Synonymer: 2-acetylhydroquinone
Molekylvikt (g/mol): 152.15
Molekylär sammansättning: C8H8O3
InChi Key: WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=CC(O)=CC=C1O
Molekylvikt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Procent renhet 
  • (3)
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)