CAS RN 55335-06-3
CAS RN 55335-06-3
IUPAC Namn:
2-[(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy]acetic acid
Synonymer:
triclopyr garlon 250 C7H4Cl3NO3 turflon epa pesticide chemical code 116001 triclopyr triethylamine salt release brand of triclopyr grazon ET redeem dowco 233
Molekylvikt (g/mol):
256.46
Molekylär sammansättning:
C7H4Cl3NO3
InChi Key:
REEQLXCGVXDJSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OC(=O)COC1=NC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl
1
–
1
av
1
Resultat