accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 636-72-6

HOS

CAS RN 636-72-6

IUPAC Namn: (thiophen-2-yl)methanol
Synonymer: 2-hydroxymethylthiophene
Molekylvikt (g/mol): 114.16
Molekylär sammansättning: C5H6OS
InChi Key: ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=CC=CS1
Kokpunkt 
  • (3)
  • (2)
Procent renhet 
  • (3)
  • (2)
Kvantitet 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)