accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 85-81-4

H3CONNOO

CAS RN 85-81-4

IUPAC Namn: 6-methoxy-8-nitroquinoline
Synonymer: quinoline, 6-methoxy-8-nitro-
Molekylvikt (g/mol): 204.19
Molekylär sammansättning: C10H8N2O3
InChi Key: MIMUSZHMZBJBPO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(=C2N=CC=CC2=C1)[N+]([O-])=O
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat