CAS RN 942487-16-3
CAS RN 942487-16-3
IUPAC Namn:
N-[2-(4-{[4-(cyclobutylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino}-11-azatricyclo[6.2.1.0²,⁷]undeca-2(7),3,5-trien-11-yl)-2-oxoethyl]acetamide
Synonymer:
N-[2-(4-{[4-(cyclobutylamino)-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]amino}-11-azatricyclo[6.2.1.0²,⁷]undeca-2(7),3,5-trien-11-yl)-2-oxoethyl]acetamide
Molekylvikt (g/mol):
474.49
Molekylär sammansättning:
C23H25F3N6O2
InChi Key:
RYYNGWLOYLRZLK-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(=O)NCC(=O)N1C2CCC1C1=C2C=CC(NC2=NC=C(C(NC3CCC3)=N2)C(F)(F)F)=C1