missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Antibody (580011) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals FAB6378A
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 Monoclonal antibody specifically detects Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Specifikationer
| Muscarinic Acetylcholine Receptor M3/CHRM3 | |
| Monoclonal | |
| APC | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 580011 | |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready | |
| cholinergic receptor, muscarinic 3, HM3, m3 muscarinic receptor, muscarinic acetylcholine receptor M3 | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CHRM3, Accession # P20309 | |
| 0.1 mL | |
| GPCR | |
| 1131 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering