Läs mer
Thermo Scientific™ Rör och platta kapslar, remsor med 8 st
Kvantitet:
250 remsor
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beskrivning
0,2 mL Strip Tubes är kompatibla med standard 0,2 mL termiska cyklerblock. De är designade för både PCR- och qPCR-applikationer.
Flera kapsylalternativ finns tillgängliga, inklusive ett ultraklart lock som är idealiskt för användning i qPCR-analyser. Locken bildar en säker tätning, men är ändå lätta att applicera och ta bort. Kapsyler ökar den totala tubkapaciteten till 0,25 ml.
Höjdpunkter
- Kompatibel med 0,2 ml termiska cyklerblock
- 8 rör per remsa
- 0,25 ml maximal tubkapacitet när den är försluten
- Förseglingsbar med platta och kupolformade remsor. Ultra-Clear cap-alternativ tillgängliga för användning i qPCR-analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierat RNAse- och DNAse-fria |
| Färg | Naturlig |
| Volym (metrisk) Fungerar | 0.2 mL |
| Volym (metrisk) | 0.25 mL |
| Kvantitet | 250 remsor |
| För användning med (utrustning) | Thermal Cyclers |
| Material | Polypropen |
| Reaktionshastighet | Standard |
| Förslutningstyp | Platt mössa |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |