Läs mer
Fisherbrand™ 0,2 ml PCR-rörremsor
Produktkod. 12124092 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
Förslutningstyp:
Ingår ej
Kupolformad mössa
Platt mössa
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Produktkod. 12124092
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler.
Idealisk för användning i 0,2 ml, 96-brunnars V-botten termocykler
  • 0,25 ml maximal rörvolym när den är försluten
  • Remsor med åtta rör
  • Kan skäras till individuella rör
  • Tunnvägg design
  • Renrum producerat
  • Virgin polypropen
  • Finns med platta kepsremsor, kupolformade kepsremsor eller utan kepsremsor
Certifikat
Certifierad RNas-, DNas-, DNA- och pyrogenfri
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Humant DNA, RNas, DNas, endotoxiner fritt
Färg Blått
Volym (metrisk) 0.2 mL
Kvantitet 250 Fall
För användning med (utrustning) 0,2 mL 96-brunnars V-bottna termiska cykler, PCR och qPCR/Real-Time PCR-applikationer
Material Polypropen
Förslutningstyp Kupolformad mössa
Antal Wells 96
Formatera Remsa
Produkttyp Tunnvägg 8-Strip PCR-rör