missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Transferrin Antibody (8B9), DyLight 680, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NB110-7904FR
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Transferrin Monoclonal antibody specifically detects Transferrin in Human samples. It is validated for ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA
Specifikationer
| Transferrin | |
| Monoclonal | |
| DyLight 680 | |
| Beta-1 metal-binding globulin, DKFZp781D0156, EC 3.4.21, PRO1557, PRO2086, serotransferrin, Siderophilin, transferrin | |
| Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with Transferrin purified from pooled human plasma. | |
| 0.2 mL | |
| Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Golgi Apparatus Markers, Loading Controls, Stem Cell Markers | |
| 7018 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunoassay, Sandwich ELISA | |
| 8B9 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering