Läs mer
Hamilton™ 0,4 mm gelladdning, liten nav RN-nål, 1 tum, punkttyp 3, 6/PK
Nålmätare:
0,4 G
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Specifikationsblad
- Spårvidd– 0,4 mm
- Point Style– 3
- Nållängd– 1 tum (25,4 mm)
- Autoklaverbar– Ja
- Försäljningsmängd– 6 nålar per förpackning
- Nav– Liten RN
Specifikationer
Specifikationer
| Nålmätare | 0,4 G |
| Produkttyp | Fixed Position Gel Loading Nålar |