Läs mer
Axygen™ 0,5 mL koniska rör med skruvlock: Försteriliserade
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Stängningsfärg:
Diverse
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 4000
Paket med 500
Beskrivning
Tjäna ett brett utbud av laboratoriebehov inklusive insamling, bearbetning, centrifugering, lagring och förpackning/leverans av restriktionsenzymer och andra reagens.
- Försteriliserade lockrör har icke-öglor fästa med O-ringar
- Gängad O-ringsdesign säkerställer enhetlig stängning som tillåter centrifugering upp till 20 000 xg
- Maxymum Recovery™ skruvlocksrör finns som specialbeställningsartiklar för diverse rör
- Finns i olika färger för enkel providentifiering
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RNas, DNas, pyrogenfri |
| Stängningsfärg | Diverse |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 0.5 mL |
| Material | Polypropen |
| Formatera | Icke-loopad |
| Inkluderar | O-ring |
| Förpackning | Väska |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Nej |
| Visa mer |