Läs mer
1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-propanol, LC-MS-klass, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120006 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
50 mL
10 x 1 mL
Förpackning:
Ampull
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
50ml
Paket med 10
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15688400
Brand: Honeywell-Fluka 4206010X1ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 920-66-1
Molekylformel C3H2F6O
Molekylvikt (g/mol) 168.038
MDL-nummer MFCD00011651
InChI-nyckel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-namn 1,1,1,3,3,3-hexafluorpropan-2-ol
LEDER C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Smältpunkt -4°C
Färg Färglös
Densitet 1.596g/mL at 25°C
Kokpunkt 59°C
Förpackning Ampull
Linjär formel (CF3)2CHOH
Brytningsindex n20/D 1.275
Kvantitet 10 x 1 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1841007
Rester efter avdunstning 0 to 0.0005%
Formel vikt 168.04g/mol
Procent renhet ≥99.8% (GC)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol