Läs mer
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine, 98%
Beskrivning
Används som ligand i NMR-studier av komplexbildning/aggregation med neopentyllitium1 och i studien av ligandeffekter på selektiviteten av CO2-inkorporering iα ,ω -diynes
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används som ligand i NMR-studier av komplexbildning/aggregation med neopentyllitium1 och i studien av ligandeffekter på selektiviteten av CO2-inkorporering iα
Löslighet
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvaras under inert gas. Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine |
| Smältpunkt | <-20°C |
| Densitet | 0.83 |
| Kokpunkt | 199°C |
| Flampunkt | 72°C (161°F) |
| Brytningsindex | 1.442 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 1741396 |
| Känslighet | Air and moisture sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.