Läs mer
1-(1-bensofuran-3-yl)-2-bromo-1-etanon, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10394612
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 10394612
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC27505DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 187657-92-7
Molekylformel C10H7BrO2
Molekylvikt (g/mol) 239.07
MDL-nummer MFCD03407369
InChI-nyckel WVHFTONHSRLBGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethanone, 1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, 1-1-benzofuran-3-yl-2-bromoethan-1-one, ethanone,1-3-benzofuranyl-2-bromo, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-1-ethanone, pubchem7014, 3-2-bromoacetyl benzo b furan, 1-benzofuran-3-yl-2-bromo-ethanone
PubChem CID 2776580
IUPAC-namn 1-(l-bensofuran-3-yl)-2-brometanon
LEDER BrCC(=O)C1=COC2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(1-Benzofuran-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 239.07
Procent renhet 95%