Läs mer
1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7040641
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15405776
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60460.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 849950-54-5
Molekylformel C30H48FeP2
Molekylvikt (g/mol) 526.51
MDL-nummer MFCD09750465
InChI-nyckel RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
PubChem CID 71310585
IUPAC-namn (2R,5R)-1-cyclopenta-2,4-dien-1-yl-2,5-di(propan-2-yl)phospholane;iron(2+)
LEDER [Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Smältpunkt 70°C to 74°C
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 526.49
Procent renhet ≥97%