Läs mer
1,12-Dibromododecane, 96%
Produktkod. p-3736148 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10591174
Brand: Thermo Scientific Acros 158450050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 3344-70-5 | C12H24Br2 | 328.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3344-70-5
Molekylformel C12H24Br2
Molekylvikt (g/mol) 328.13
MDL-nummer MFCD00000226
InChI-nyckel ZJJATABWMGVVRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dodecamethylene dibromide, dodecane, 1,12-dibromo, alpha,omega-dibromododecane, labotest-bb ltbb002671, pubchem3879, 1, 12-dibromododecane, 1,12-dibromo-dodecane, 1,12-bis bromanyl dodecane, 4-01-00-00503 beilstein handbook reference, ksc225m2h
PubChem CID 18766
IUPAC-namn 1,12-dibromododecane
LEDER C(CCCCCCBr)CCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,12-Dibromododecane
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37.0°C to 42.0°C
Färg White to Brown
Kokpunkt 215.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel Br(CH2)12Br
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, II, 134
Formel vikt 328.13
Procent renhet 96%
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.