Läs mer
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride, 99%
Produktkod. 11925051 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
Produktkod. 11925051
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 89-32-7 | C10H2O6 | 218.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89-32-7
Molekylformel C10H2O6
Molekylvikt (g/mol) 218.12
MDL-nummer MFCD00005005
InChI-nyckel ANSXAPJVJOKRDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyromellitic dianhydride, pyromellitic anhydride, pyromellitic acid anhydride, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic anhydride, pyromellitic acid dianhydride, 1h,3h-benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetrone, pmda, benzo 1,2-c:4,5-c' difuran-1,3,5,7-tetraone, unii-2z22t30qzq, 1,2,4,5-benzenetetracarboxylic dianhydride
PubChem CID 6966
IUPAC-namn furo[3,4-f][2]bensofuran-1,3,5,7-tetron
LEDER O=C1OC(=O)C2=CC3=C(C=C12)C(=O)OC3=O
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 283°C to 287°C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 397°C to 400°C
Flampunkt 380°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 19,196
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone
Formel vikt 218.12
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Hazard Statement
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.