Läs mer
1,2,4-Trichlorobenzene, CHROMASOLV™, ≥99%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7111777
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15632770
Brand: Honeywell-Chromasolv 2564121L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CHROMASOLV™,≥99%
  • High purity chromatography solvents
  • Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-82-1
Molekylformel C6H3Cl3
Molekylvikt (g/mol) 181.44
MDL-nummer MFCD00000547
InChI-nyckel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,2,4-trichloro, unsym-trichlorobenzene, hostetex l-pec, trojchlorobenzen, 1,2,4-trichlorbenzol, 1,2,4-trichlorobenzol, 1,3,4-trichlorobenzene, trichlorobenzene a, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-namn 1,2,4-trichlorobenzene
LEDER C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trichlorobenzene
Smältpunkt 16°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, ≥99%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 1.454 g/mL at 25 °C(lit.)
Kokpunkt 213.5°C
Kvantitet 1 L
Flampunkt 105°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel C6H3Cl3
UN-nummer UN2321
Beilstein 956819
Formel vikt 181.46
Procent renhet >99%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.