Läs mer
1,2,4-trihydroxibensen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7020943
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11464240
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13069.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 533-73-3 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
1,2,4-trihydroxibensen är ett viktigt råmaterial och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som en metabolit av bensen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 1,2,4-Trihydroxibensen är ett viktigt råmaterial och
intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används som en metabolit av bensen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från syraklorider, syraanhydrider, baser, oxidationsmedel. Luft& Ljuskänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 533-73-3
Molekylformel C6H6O3
Molekylvikt (g/mol) 126.111
MDL-nummer MFCD00002198
InChI-nyckel GGNQRNBDZQJCCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,4-benzenetriol, 1,2,4-trihydroxybenzene, hydroxyhydroquinone, hydroxyquinol, oxyhydroquinone, 2,5-dihydroxyphenol, oxyhydrochinon, hydroquinone, hydroxy, 4-hydroxycatechol, 1,3,4-trihydroxybenzene
PubChem CID 10787
ChEBI CHEBI:16971
IUPAC-namn bensen-1,2,4-triol
LEDER C1=CC(=C(C=C1O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,4-Trihydroxybenzene
Smältpunkt ∼140°C (sublimation)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2042863
Känslighet Air and light sensitive
Merck Index 14,1073
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 126.11
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,4-Trihydroxybenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 1,2,4-Benzenetriol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.