Läs mer
1-(2-brometoxi)-4-klorbensen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3211166 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10421743
Brand: Thermo Scientific Acros 379830050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2033-76-3 | C8H8BrClO | 235.51 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2033-76-3
Molekylformel C8H8BrClO
Molekylvikt (g/mol) 235.51
MDL-nummer MFCD00000617
InChI-nyckel YYFLBDSMQRWARK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromoethoxy-4-chlorobenzene, benzene, 1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromoethyl 4-chlorophenyl ether, 4-chlorophenyl 2-bromoethyl ether, 2-4-chlorophenoxy ethyl bromide, benzene,1-2-bromoethoxy-4-chloro, 2-bromo-1-4-chlorophenoxy ethane, pubchem17076, acmc-1cjap, p-chlorophenoxyethyl bromide
PubChem CID 74854
IUPAC-namn 1-(2-brometoxi)-4-klorbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1OCCBr)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 38°C to 39°C
Kokpunkt 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Flampunkt 150°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4O(CH2)2Br
Brytningsindex 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589nm)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 235.51
Procent renhet 99%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(2-Bromoethoxy)-4-chlorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.