Läs mer
1,2-Dibromo-4,5-(methylenedioxy)benzene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11357896
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11357896
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L13109.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5279-32-3
Molekylformel C7H4Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 279.92
MDL-nummer MFCD00094476
InChI-nyckel WPYAICCSYGUFTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6-dibromobenzo d 1,3 dioxole, 1,2-dibromo-4,5-methylenedioxy benzene, 5,6-dibromo-2h-1,3-benzodioxole, 1,2-dibromo-4,5-methylenedioxybenzene, acmc-20ap6l, 1,3-benzodioxole,5,6-dibromo, 5,6-dibromo-benzo-1,3 dioxole, 5,6-bis bromanyl-1,3-benzodioxole, 4,5-dibromo-1,2-methylenedioxybenzene, 4,5-methylenedioxy-1,2-dibromobenzene
PubChem CID 225814
LEDER BrC1=CC2=C(OCO2)C=C1Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromo-4,5-(methylenedioxy)benzene
Smältpunkt 83 °C till 85 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 145633
IUPAC-namn 5,6-dibromo-2H-1,3-benzodioxole
Formel vikt 279.93
Procent renhet 98%