Läs mer
1,2-dibrombensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467826
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
Produktkod. 11467826
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14765.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 583-53-9 | C6H4Br2 | 235.906 g/mol
1,2-dibrombensen används som en prekursor vid framställning av 3-(2-bromfenyltio)-4H-[1]bensopyran-4-on med användning av koppar som reagens. Det är involverat i framställningen av isoindolokinazolinoner genom karbonyleringsreaktionen med 2-aminobensylamin med användning av palladium som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,2-dibrombensen används som en prekursor vid framställning av 3-(2-bromofenyltio)-4H-[1]bensopyran-4-on med användning av koppar som reagens. Det är involverat i framställningen av isoindolokinazolinoner genom karbonyleringsreaktionen med 2-aminobensylamin med användning av palladium som katalysator.
Löslighet
Blandbar med etanol, etyleter, aceton, kloroform, ättiksyra, bensen, petroleumeter och tetraklormetan. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 583-53-9
Molekylformel C6H4Br2
Molekylvikt (g/mol) 235.906
MDL-nummer MFCD00000057
InChI-nyckel WQONPSCCEXUXTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dibromobenzene, dibromobenzene, benzene, 1,2-dibromo, ortho-dibromobenzene, benzene, o-dibromo, benzene, dibromo, unii-52k9w7u6eh, dibromobenzene mixed isomers, 1,2 dibromobenzene, 1,6-dibromobenzene
PubChem CID 11414
ChEBI CHEBI:37152
IUPAC-namn 1,2-dibrombensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dibromobenzene
Smältpunkt 4°C to 6°C
Densitet 1.985
Kokpunkt 224°C to 226°C
Flampunkt 91°C (195°F)
Odör Strong
Brytningsindex 1.611
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3082
Beilstein 970241
Löslighetsinformation Miscible with ethanol,ethyl ether,acetone,chloroform,acetic acid,benzene,petroleum ether and tetrachloromethane. Immiscible with water.
Formel vikt 235.91
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.