Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, 99+%, for spectroscopy
Produktkod. 10657893 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
2.5 L
500ml
Product Code. 10657893
Brand: Thermo Scientific Acros 222050025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 95-50-1 | C6H4Cl2 | 147 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för UV/VIS-spektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-50-1
Molekylformel C6H4Cl2
Molekylvikt (g/mol) 147
MDL-nummer MFCD00000535
InChI-nyckel RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-dichlorobenzene, chloroben, o-dichlorbenzol, dilantin db, ortho-dichlorobenzene, 2-dichlorobenzene, o-dichlorobenzol, odcb, benzene, 1,2-dichloro, cloroben
PubChem CID 7239
ChEBI CHEBI:35290
IUPAC-namn 1,2-diklorbensen
LEDER C1=CC=C(C(=C1)Cl)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 1, 2-Dichlorobenzene
Alkalinitet 0.0005 meq/g max.
Namnnotering 99+%
Aciditet 0.0003 meq/g max.
Abs. (1 cm cell vs water), 0.01 at 380nm, 0.05 at 336nm, 0.3 at 300nm, 1 at 296nm
CAS Min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -15.0°C
Densitet 1.3000g/mL, 1.3
Kokpunkt 179.0°C to 180.0°C
Flampunkt 67°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H4Cl2
Brytningsindex 1.5500 to 1.5520
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 05, 201
Rester efter avdunstning 0.0005% max.
Merck Index 15, 3065
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.13g/L(20°C). Other solubilities: miscible with most common organic solvents,miscible with alcohol,ether and benzene
Formel vikt 147
Procent renhet 99+%
Kvalitet Spektroskopi
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.