Läs mer
1,2-Dichlorobenzene, 99%
Beskrivning
1,2-diklorbensen används i stor utsträckning som en prekursor för att framställa 1,2-diklor-4-nitrobensen, som är en mellanprodukt i syntesen av jordbrukskemikalier. Det fungerar som ett lösningsmedel för fullerener. Det används också för att mjuka upp och ta bort kolbaserad förorening på metallytor. Det används också som livsmedelskonservering, motoroljetillsats, smörjmedel och färg.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
-diklorbensen används i stor utsträckning som en prekursor för att framställa 1,2-diklor-4-nitrobensen, som är en mellanprodukt i syntesen av jordbrukskemikalier. Det fungerar som ett lösningsmedel för fullerener. Det används också för att mjuka upp och ta bort kolbaserad förorening på metallytor. Det används också som livsmedelskonservering, motoroljetillsats, smörjmedel och färg.
Löslighet Blandbar med vatten och de
flesta organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dichlorobenzene |
| Smältpunkt | -18°C |
| Densitet | 1.306 |
| Kokpunkt | 180°C |
| Flampunkt | 68°C (154°F) |
| Odör | Pungent |
| Brytningsindex | 1.551 |
| Kvantitet | 10,000 g |
| UN-nummer | UN1591 |
| Beilstein | 606078 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.