Läs mer
1,2-dimetoxietan,≥ 99 %, reagenskvalitet, fri från inhibitorer, Honeywell™
Produktkod. p-7120016 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
Förpackning:
Dunk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2.5 L
20 L
500ml
Produktkod. 15647840
Brand: Honeywell Research Chemicals E27408100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagenskvalitet, inhibitorfri,≥ 99 %
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-71-4
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.122
MDL-nummer MFCD00008502
InChI-nyckel XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoglyme, ethylene glycol dimethyl ether, glyme, dimethyl cellosolve, egdme, ethane, 1,2-dimethoxy, dimethoxyethane, 2,5-dioxahexane, glycol dimethyl ether, ethylene dimethyl ether
PubChem CID 8071
ChEBI CHEBI:42263
IUPAC-namn 1,2-dimethoxyethane
LEDER COCCOC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2-Dimethoxyethane
Smältpunkt -58°C
Färg Colorless
Densitet 0.867g/mL at 25°C
pH Neutral
Kokpunkt 85°C (1013 hPa)
Flampunkt −2°C (28.4°F)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel CH3OCH2CH2OCH3
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2252
Beilstein 1209237
Ångdensitet 3.1 (20°C, vs air)
Formel vikt 90.12g/mol
Procent renhet ≥99%