Läs mer
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol, 98%
Produktkod. 11468077
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11468077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17475.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.273 g/mol
1-(2-Pyridylazo)-2-naftol används i stor utsträckning som en indikator för komplexometri. Det används som ett reagens för extraktion och spektrofotometrisk bestämning (för kolorimetrisk analys) av många övergångsmetallelement som arsenik, krom, kobolt, koppar, kadmium, mangan, zink och zirkonium. Det används också för analys av uran och torium i lösningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-(2-Pyridylazo)-2-naftol används ofta som en indikator för komplexometri. Det används som ett reagens för extraktion och spektrofotometrisk bestämning (för kolorimetrisk analys) av många övergångsmetallelement som arsenik, krom, kobolt, koppar, kadmium, mangan, zink och zirkonium. Det används också för analys av uran och torium i lösningar.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka baser och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-85-8
Molekylformel C15H11N3O
Molekylvikt (g/mol) 249.273
MDL-nummer MFCD00004071
InChI-nyckel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-namn (1E)-1-(pyridin-2-ylhydrazinyliden)naftalen-2-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Smältpunkt 138°C to 141°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 206390
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 249.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.