Läs mer
1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Produktkod. p-4509652 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
250 mL
1 L
2.5 L
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
250ml
Produktkod. 10102774
Brand: Thermo Scientific Acros 426542500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 17766-26-6 | C3N3Na3S3 | 243.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17766-26-6
Molekylformel C3N3Na3S3
Molekylvikt (g/mol) 243.22
InChI-nyckel YQHCWFVOBRIHOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3,5-triazine-2,4,6 1h,3h,5h-trithione, trisodium salt, 1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, trithiocyanuric acid trisodium
PubChem CID 66735895
IUPAC-namn sodium;1,3,5-triazinane-2,4,6-trithione
LEDER C1(=S)NC(=S)NC(=S)N1.[Na].[Na].[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt
Smältpunkt -3°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 250 mL
Löslighetsinformation Solubility in water: miscible
Viskositet 1.6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 243.22
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3,5-Triazine-2,4,6-trithiol trisodium salt, approx. 15% solution in water
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.