Läs mer
1,3-bensodioxol-5-ylacetylklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10245624
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
Produktkod. 10245624
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC50802DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 6845-81-4
Molekylformel C9H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 198.60
MDL-nummer MFCD03424722
InChI-nyckel HGSZGCXMAJSUSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzo 1,3 dioxol-5-yl-acetyl chloride, 1,3-benzodioxol-5-ylacetyl chloride, 2-benzo d 1,3 dioxol-5-yl acetyl chloride, benzo 1,3 dioxol-5-ylacetyl chloride, 2-2h-1,3-benzodioxol-5-yl acetyl chloride, 2-2h-benzo 3,4-d 1,3-dioxolen-5-yl acetyl chloride, 1,3-benzodioxole-5-acetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetylchloride, 3,4-methylenedioxyphenylacetyl chloride
PubChem CID 2756584
LEDER ClC(=O)CC1=CC2=C(OCO2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzodioxol-5-ylacetyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(1,3-bensodioxol-5-yl)acetylklorid
Formel vikt 198.6
Procent renhet 97%