Läs mer
1,3-bensotiazol-6-amin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10650325
Kvantitet:
1 g
25 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
Produktkod. 10650325
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC05914DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 533-30-2
Molekylformel C7H6N2S
Molekylvikt (g/mol) 150.199
InChI-nyckel FAYAYUOZWYJNBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-aminobenzothiazole, 6-benzothiazolamine, benzo d thiazol-6-amine, 6-amino-benzothiazole, benzothiazole, 6-amino, benzothiazol-6-amine, benzothiazol-6-ylamine, unii-9yfg4wuj1g, 9yfg4wuj1g, 1,3-benzothiazol-6-ylamine
PubChem CID 68288
IUPAC-namn 1,3-bensotiazol-6-amin
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)SC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Benzothiazol-6-amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 420
Formel vikt 150.2
Procent renhet 97%