Läs mer
1,3-Bis(trifluoromethyl)benzene, 98+%
Produktkod. 11440163
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11440163
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11360.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 402-31-3 | C8H4F6 | 214.11 g/mol
1,3-bis(trifluormetyl)bensen genomgår regioselektiv metallering och efterföljande karboxylering vid position 2 för att ge 2,6-bis(trifluormetyl)bensoesyra. en lämplig, selektiv syntes av bis[2,4-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfanderivat med 1,3-bis(trifluormetyl)bensen som utgångsmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-bis(trifluormetyl)bensen genomgår regioselektiv metallering och efterföljande karboxylering vid position 2 för att ge 2,6-bis(trifluormetyl)bensoesyra. en lämplig, selektiv syntes av bis[2,4-bis(trifluormetyl)fenyl]fosfanderivat med 1,3-bis(trifluormetyl)bensen som utgångsmaterial.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i alkohol, eter, bensen.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 402-31-3
Molekylformel C8H4F6
Molekylvikt (g/mol) 214.11
MDL-nummer MFCD00000392
InChI-nyckel SJBBXFLOLUTGCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-bis trifluoromethyl benzene, benzene, 1,3-bis trifluoromethyl, 1,3-di trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-benzene, m-bis trifluoromethyl benzene, m-ditrifluoromethylbenzene, hexafluoro-m-xylene, alpha,alpha,alpha,alpha',alpha',alpha'-hexafluoro-m-xylene, mtf-tfm, a,a,a,a',a',a'-hexafluoro-m-xylene
PubChem CID 223106
IUPAC-namn 1,3-bis(trifluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Bis (trifluoromethyl)benzene
Smältpunkt -35°C
Densitet 1.378
Kokpunkt 115°C to 117°C
Flampunkt 26°C (78°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.379
Kvantitet 1000 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2052589
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether,benzene.
Formel vikt 214.11
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.