Läs mer
1,3-Diacetylbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7026082
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11494937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21880.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
1,3-Diacetylbensen användes vid framställning av polyhydroxylerade analoger. Det är en viktig råvara och mellanprodukter i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,3-Diacetylbensen användes vid framställning av polyhydroxylerade analoger. Det är en viktig råvara och mellanprodukter i organisk syntes.
Löslighet
Löslig i etanol, bensen, kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6781-42-6
Molekylformel C10H10O2
Molekylvikt (g/mol) 162.19
MDL-nummer MFCD00008740
InChI-nyckel VCHOFVSNWYPAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-diacetylbenzene, 1,1'-1,3-phenylene diethanone, ethanone, 1,1'-1,3-phenylene bis, m-diacetylbenzene, benzene-1,3-bis acetyl, m-acetylacetophenone, m-acetyl acetophenone, 1-3-acetylphenyl ethanone, 1-3-acetylphenyl ethan-1-one, m-diacetyl benzene
PubChem CID 23229
LEDER CC(=O)C1=CC(=CC=C1)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Diacetylbenzene
Smältpunkt 35°C to 37°C
Kokpunkt 150°C to 155°C (15 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2042511
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,benzene,chloroform.
IUPAC-namn 1-(3-acetylfenyl)etan-1-on
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.