Läs mer
1,3-dibrom-2,2-dimetoxipropan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7081299
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11493534
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11217.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 22094-18-4 | C5H10Br2O2 | 261.941 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22094-18-4
Molekylformel C5H10Br2O2
Molekylvikt (g/mol) 261.941
MDL-nummer MFCD00051792
InChI-nyckel CPAHOXOBYHMHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dibromoacetone dimethyl acetal, 1,3-acetone dibromide dimethyl acetal, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy-propane, 2-bromo-1-bromomethyl-1,1-dimethoxyethane, 1,3-dibromoacetone dimethyl ketal, propane, 1,3-dibromo-2,2-dimethoxy, pubchem2043, ag120 intermediates, acmc-1ck33, timtec-bb sbb039320
PubChem CID 2734196
IUPAC-namn 1,3-dibrom-2,2-dimetoxipropan
LEDER COC(CBr)(CBr)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dibromo-2,2-dimethoxypropane
Smältpunkt 64°C to 67°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1698992
Formel vikt 261.95
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.