Läs mer
1,3-dimetyl-2-imidazolidinon, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. p-7072250
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
Produktkod. 15656680
Brand: Honeywell-Riedel-de Haen 67484100ML
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , GC-Headspace testad,≥ 99,5 %
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace lösningsmedel:
  • utvecklad speciellt för identifiering och kvantifiering av kvarvarande lösningsmedel i läkemedel med GC-headspace-metoder som beskrivs i monografier från United States Pharmacopeia (USP ) eller European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) och efter den internationella konferensen om harmonisering av tekniska krav för registrering av läkemedel för humant bruk (ICH) riktlinjer
  • mycket rena lösningsmedel med extremt låga koncentrationer av de definierade restlösningsmedlen
  • toppmoderna produktions- och applikationstester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 80-73-9
Molekylformel C5H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 114.15
MDL-nummer MFCD00003188
InChI-nyckel CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC-namn 1,3-dimetylimidazolidin-2-on
LEDER CN1CCN(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Densitet 1.056g/mL at 25°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Kvantitet 100 mL
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 108808
Formel vikt 114.15g/mol
Procent renhet ≥99.5% (GC), ≥99.5%
Kvalitet CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.