Läs mer
1,3-dimetyl-5-aminoadamantanhydroklorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4510085 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
Produktkod. 10183481
Brand: Thermo Scientific Acros 298080010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 41100-52-1 | C12H22ClN | 215.77 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 41100-52-1
Molekylformel C12H22ClN
Molekylvikt (g/mol) 215.77
MDL-nummer MFCD00214336
InChI-nyckel LDDHMLJTFXJGPI-UHFFFAOYNA-N
Synonym memantine hydrochloride, memantine hcl, 3,5-dimethyladamantan-1-amine hydrochloride, 3,5-dimethyl-1-adamantanamine hydrochloride, namenda, akatinol, axura, namenda xr, memantine.hcl
PubChem CID 181458
ChEBI CHEBI:64323
IUPAC-namn 3,5-dimetyladamantan-l-amin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CC12CC3CC(C)(C1)CC(N)(C3)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 3-Dimethyl-5-aminoadamantane hydrochloride
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15,5897
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
Formel vikt 215.77
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.