Läs mer
1,3-tiazol-2-ylmetanol, 97+%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1, 3-Thiazol-2-ylmethanol |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | 1,3-tiazol-2-ylmetanol |
| Formel vikt | 115.16 |
| Procent renhet | 97% |