Läs mer
1,4-Bis(difluoromethyl)benzene, 98%
Produktkod. p-7026273
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11429737
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22193.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 369-54-0 | C8H6F4 | 178.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 369-54-0
Molekylformel C8H6F4
Molekylvikt (g/mol) 178.13
MDL-nummer MFCD01320708
InChI-nyckel VWKMZVCSRVFUGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-bis difluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha',alpha'-tetrafluoro-p-xylene, acmc-1cr71, 1,4-bis-difluoromethyl-benzene, a,a,a',a'-tetrafluoro-p-xylene, benzene,1,4-bis difluoromethyl, benzene, 1,4-bis difluoromethyl, 1,4-bis bis fluoranyl methyl benzene, alpha,alpha,alpha,alpha-tetrafluoro-p-xylene
PubChem CID 2734031
IUPAC-namn 1,4-bis(difluormetyl)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1C(F)F)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
Densitet 1.312
Kokpunkt 83°C to 84°C (30 mmHg)
Flampunkt 63°C (145°F)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 178.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.