Läs mer
1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobensen, 85 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10200363 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 10200363
Brand: Thermo Scientific Acros 385300250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 55502-03-9
Molekylformel C10H12BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 274.11
MDL-nummer MFCD00980317
InChI-nyckel DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
PubChem CID 2063669
IUPAC-namn 1-(4-bromobutoxi)-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 37°C to 40°C
Färg Beige till Brun
Kokpunkt 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel NO2C6H4O(CH2)4Br
Kvantitet 25 g
Formel vikt 274.11
Procent renhet 85%
Fysisk form Adhering Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.