Läs mer
1,4-diacetoxibensen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11400067
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
Produktkod. 11400067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20987.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1205-91-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1205-91-0
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00011643
InChI-nyckel AKOGNYJNGMLDOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diacetoxybenzene, hydroquinone diacetate, p-diacetoxybenzene, 1,4-benzenediol, diacetate, p-phenylene diacetate, hydroquinone, diacetate, 4-acetyloxy phenyl acetate, 1,4-phenylene diacetate, 1,4-benzenediol, 1,4-diacetate, benzene-1,4-diyl diacetate
PubChem CID 71006
IUPAC-namn (4-acetyloxifenyl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Diacetoxybenzene
Smältpunkt 119°C to 122°C
Kvantitet 250 g
Beilstein 1912233
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.