Läs mer
1-(4-fluorfenyl)-5-metyl-lH-pyrazol-4-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2694059
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10364562
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC00119DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 423768-49-4
Molekylformel C11H8ClFN2O
Molekylvikt (g/mol) 238.646
MDL-nummer MFCD03659694
InChI-nyckel INIAJXQDJISNJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methylpyrazole-4-carbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 1-4-fluorophenyl-5-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride
PubChem CID 2779893
IUPAC-namn 1-(4-fluorfenyl)-5-metylpyrazol-4-karbonylklorid
LEDER CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 238.65
Procent renhet 97%