Läs mer
1,4-Pentadiene, 99%
Produktkod. 10483395 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10483395
Brand: Thermo Scientific Acros 129860010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 591-93-5 | C5H8 | 68.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-93-5
Molekylformel C5H8
Molekylvikt (g/mol) 68.11
MDL-nummer MFCD00008665
InChI-nyckel QYZLKGVUSQXAMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-pentadiene, unii-a5if861oq5, pentadiene-1,4, allylethylene, penta-1,4-dien-1-yl, penta-1,4-dien-3-yl, ch2=chch2ch=ch2, acmc-1at58
PubChem CID 11587
IUPAC-namn penta-1,4-dien
LEDER C=CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Pentadiene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -148.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.6500g/mL, 0.65
Kokpunkt 26.0°C
Flampunkt −20°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CH=CH2
Brytningsindex 1.3884 to 1.3904
Kvantitet 1 g
Beilstein 01, 251
Fieser 01,783
Formel vikt 68.11
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,4-Pentadiene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 1
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H224-Extremt brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.