Läs mer
1-(4-Pyridyl)piperazine, 97%
Produktkod. 11338686
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
Produktkod. 11338686
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19396.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163.224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-bensyl)-piperazin med 1-(klormetyl)-4-vinylbensen genom upphettning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-(4-Pyridyl)piperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-bensyl)-piperazin med 1-(klormetyl)-4-vinylbensen genom upphettning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-91-9
Molekylformel C9H13N3
Molekylvikt (g/mol) 163.224
MDL-nummer MFCD00040745
InChI-nyckel OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
IUPAC-namn 1-pyridin-4-ylpiperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Pyridyl)piperazine
Smältpunkt 136°C to 141°C
Kokpunkt 195°C to 200°C (0.3 mmHg)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 609705
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 163.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.