Läs mer
(1,5-cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) Hexafluorophosphate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10756753 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
Product Code. 10756753
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 377942500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
(1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate, 97%, C34H38IrP2.F6P, CAS Number-38465-86-0
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38465-86-0
Molekylformel C34H38F6IrP3
Molekylvikt (g/mol) 845.81
MDL-nummer MFCD00064800
InChI-nyckel LXKHQEQLBSJJCO-JXNOXZOESA-N
Synonym 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene bis methyldiphenylphosphine ir, 1,5-cyclooctadienebis methyldiphenylphosphine iridium i hexafluorophosphate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; methyl diphenyl phosphane; hexafluorophosphate, iridium 1+ 1,5-cyclooctadiene, z,z-bis methyldiphenylphosphane hexafluorophosphate
PubChem CID 5702663
IUPAC-namn (lZ,5Z)-cyklookta-1,5-dien;iridium;metyl(difenyl)fosfan;hexafluorfosfat
LEDER [Ir+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1.CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material (1, 5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 224.0°C
Färg Rött
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 845.81
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.